Documenti fondamentali
678058
Sigma-Aldrich
2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole monohydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3, 5, 3′, 5′-Tetramethyl-1H, 2′H-2, 2′-methanylylidene-bis-pyrrole; hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
220-224 °C
Stringa SMILE
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)