677221
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-104 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
STTNBHIFTZEPSH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?