Documenti fondamentali
675172
Sigma-Aldrich
Nickeloxid auf Silicagel
60 wt. % (NiO)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentrazione
60 wt. % (NiO)
Stringa SMILE
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3