Documenti fondamentali
674168
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
305 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-19(21)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,20,21)
BJHHREPACLZKDA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)