Documenti fondamentali
673595
Sigma-Aldrich
Poly[bis(alkoxy)(aryloxy)phosphazene], 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,4,5-trichlorophenoxy substituted (1.6:0.4)
(1.6:0.4)
Sinonimo/i:
Poly[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-co-bis(2,4,5-trichlorophenoxy)-co-(2,2,2-trifluoroethoxy)-(2,4,5-trichlorophenoxy)phosphazene]
About This Item
Formula condensata:
[N=P(OCH2CF3)1.6(OC6H2Cl3)0.4]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
(1.6:0.4)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)