Documenti
673447
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D4H12N2O2
Peso molecolare:
236.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(NC(C)=O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2
DRLFMBDRBRZALE-NZLXMSDQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3