Documenti fondamentali
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.5396
Densità
1.135 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)