Key Documents
672637
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Br)-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-4-bromo-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20BrNO4
Peso molecolare:
466.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Br)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20BrNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3