Documenti fondamentali
672459
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrole
95%
Sinonimo/i:
cataCXium® POMeCy
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.48
Beilstein:
9656639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1-n2cccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C23H32NOP/c1-25-22-16-9-8-15-21(22)24-18-10-17-23(24)26(19-11-4-2-5-12-19)20-13-6-3-7-14-20/h8-10,15-20H,2-7,11-14H2,1H3
JUZAKZRALSJLOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Applicazioni
  • Used as ligand in arylation reaction with bromobenzene, and phosphorylation reactions with chlorophosphines
  • Cocatalyst in palladium-catalyzed Suzuki coupling reactions
Note legali
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)