Documenti
671738
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium methanesulfonate
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
Sinonimo/i:
MMIM CH3SO3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
for catalysis
Saggio
≥99.0% (HPLC/T)
Impurezze
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
Stringa SMILE
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Chiheng Chu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5511-5519 (2015-04-02)
Photochemical transformations greatly affect the stability and fate of amino acids (AAs) in sunlit aquatic ecosystems. Whereas the direct phototransformation of dissolved AAs is well investigated, their indirect photolysis in the presence of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is poorly