Documenti fondamentali
670685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Stringa SMILE
C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1
YRAQXZMHYZXWBZ-OGPNLZSQSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)