Documenti
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)glycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves