Documenti fondamentali
669385
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Gruppo funzionale
fluoro
sulfone
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
DRQGZMZPKOYPKW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)