Documenti fondamentali
669164
Sigma-Aldrich
(N-Boc-2-pyrrolyl)dimethylsilanol
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole
About This Item
Formula condensata:
((CH3)3COC(O))(C4H3N)(Si(CH3)2(OH))
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-57 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1[Si](C)(C)O
InChI
1S/C11H19NO3Si/c1-11(2,3)15-10(13)12-8-6-7-9(12)16(4,5)14/h6-8,14H,1-5H3
RLDVDBYGGISJNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(N-Boc-2-pyrrolyl)dimethylsilanol can be used as a substrate:
  • To prepare cross-coupling products by reacting with various aryl iodides.[1][2]
  • In the synthesis of alkoxyhydrosiloxanes by reacting with alkoxyhydrosilanes.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organosilicon Chemistry
Denmark SE and Baird JD
Aldrich Chemfiles, 6(5), 1-14 (2006)
A catalyst-and additive-free synthesis of alkoxyhydrosiloxanes from silanols and alkoxyhydrosilanes
Satoh Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56(59), 8218-8221 (2020)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of heterocyclic silanolates with substituted aryl iodides and bromides
Denmark SE and Baird JD
Organic Letters, 8(4), 793-795 (2006)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Articoli
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.