Documenti fondamentali
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
NSC 292417, Dibutyldiisothiocyanato-stannane, Dibutyldiisothiocyanato-tin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2S2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Punto di fusione
141-143 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)