Documenti fondamentali
668842
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5598
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1[C@@H](N[C@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
IQIMPHPFMHVWBZ-UKRRQHHQSA-N
Applicazioni
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
Note legali
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
Articoli
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.