Documenti fondamentali
668737
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoroaniline-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H5NF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
51-52 °C/15 mmHg
Densità
1.254 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[13c]1[13c](F)[13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ODUZJBKKYBQIBX-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)