Documenti fondamentali
667897
Sigma-Aldrich
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 206.00
CHF 206.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 206.00
About This Item
Formula condensata:
((CH3CH2O)(CH3)2Si)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 206.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
P. ebollizione
84 °C/50 mmHg
Densità
0.836 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-7-9-11(3,4)12(5,6)10-8-2/h7-8H2,1-6H3
GWIVSKPSMYHUAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Disilane reagent used to prepare dimethylsilanol cross-coupling partners.[1]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 5(19), 3483-3486 (2003-09-12)
[reaction: see text] A mild and general palladium-catalyzed insertion of 1,2-diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane into a variety of aryl bromides affords the aryldimethylsilyl ethers in high yields. Hydrolysis of the ethers under pH-optimized conditions results in the exclusive formation of the desired aryldimethylsilanols.
Articoli
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.