667552
1-Acetyl-1H-benzotriazole
97%
Sinonimo/i:
1-Acetylbenzotriazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
CC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-5H,1H3
NIIUIBKEGRPPDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 1-aryl-1H-1,2,3-benzotriazoles by reacting with diaryliodonium salts via C-N activation reaction.[1]
- N-substituted-2-((1- and 2-benzotriazolyl)methyl)-3-acrylates by treating with Baylis-Hillman acetate in the presence of K2CO3.[2]
- Thioacids and thioamino acids by thiolysis in presence of sodium hydrosulfide (NaSH) in water.[3]
- Preparation of N-acyl imidazolidinones by acylation of imidazolidinone, in the presence of K2CO3
- Acylation of cellulose in DMSO/tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)