Documenti
667536
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl ester 1H-benzotriazole-1-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
81-84 °C
Stringa SMILE
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
New Benzotriazole Reagents
  • Reactant for synthesis of azolecarboxylic acid derivatives
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3