Documenti fondamentali
667188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-tetralone
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9OBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
64-67 °C/0.06 mmHg
Punto di fusione
39-43 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)