Documenti fondamentali
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3F6N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
82 °C/18 mmHg
Punto di fusione
55-59 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
153.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)