Key Documents
665517
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9F2N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
243-247 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3