Documenti fondamentali
665258
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Sinonimo/i:
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.36
Beilstein:
4810602
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
66-76 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.