Documenti fondamentali
664057
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(I)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
225-229 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H5IO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
UABBBWVTEWIIMN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)