663492
Nafion™ perfluorinated resin solution
20 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 34% water
Sinonimo/i:
D-2020
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
34% water
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
20 wt. % in lower aliphatic alcohols and water
Densità
1.02 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.