Documenti fondamentali
662348
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
220-225 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block used in the construction of pyrimidinyl substituted benzoxazinones, small molecule rennin inhibitors.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Noel A Powell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5912-5949 (2007-06-19)
We report the design and synthesis of a series of 6-(2,4-diaminopyrimidinyl)-1,4-benzoxazin-3-ones as orally bioavailable small molecule inhibitors of renin. Compounds with a 2-methyl-2-aryl substitution pattern exhibit potent renin inhibition and good permeability, solubility, and metabolic stability. Oral bioavailability was found