Documenti fondamentali
661724
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Sinonimo/i:
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCHCH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.23
Beilstein:
956572
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
4.44 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jung-Woo Park et al.
Organic letters, 9(20), 4073-4076 (2007-09-11)
Highly efficient O-silylation of alcohol with vinylsilane was developed using a catalyst system consisting of [(COE)(2)RhCl](2) and HCl. In this reaction, a key intermediate is chlorosilane, generated from vinylsilane and HCl, which can be regenerated in the catalytic cycle. Various