Documenti fondamentali
661082
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2F2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432
P. ebollizione
118-120 °C
Densità
1.359 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Difluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 3-Pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-one derivatives as mutant isocitrate dehydrogenase (IDH1) inhibitors.
  • N,N′-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(2-fluoropyrimidin-4-amine) as chemokine receptor type 4 antagonists.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
106.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dipyrimidine amines: a novel class of chemokine receptor type 4 antagonists with high specificity
Zhu A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(24), 8556-8568 (2010)
Optimization of 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-ones as orally bioavailable and brain penetrant mutant IDH1 inhibitors
Zhao Q, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 9(7), 746-751 (2018)