660477
3,4-Propylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin-6,8-dicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
>250 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1sc(C(O)=O)c2OCCCOc12
InChI
1S/C9H8O6S/c10-8(11)6-4-5(7(16-6)9(12)13)15-3-1-2-14-4/h1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
MCLQXEPXGNPDHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)