Documenti fondamentali
659398
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
169-173 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1c(cnn1-c2ccc(Cl)cc2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-1-3-9(4-2-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)