Documenti
659207
Sigma-Aldrich
Benzylboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
P. eboll.
65 °C/0.15 mmHg
Densità
0.980 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(Cc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves