Documenti fondamentali
658944
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
About This Item
Formula condensata:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Purezza ottica
ee: 99% (L-)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)