Documenti fondamentali
658766
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropoxybenzene
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 241.00
CHF 241.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 241.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
P. ebollizione
89.5-95 °C/3 mmHg
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)