Documenti fondamentali
658065
Sigma-Aldrich
2-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
92-96 °C
Stringa SMILE
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)