Documenti
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3,4-Methylenedioxydihydrocinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
C10H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2