Documenti fondamentali
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)