656828
6-Chloro-1-indanone
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
71-79 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
SMSGJDOJSQHQIW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?