Documenti
656682
Sigma-Aldrich
Chloromethyl chlorosulfate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2OSO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
P. eboll.
45-50 °C/10 mmHg
Densità
1.631 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for chloromethylation of Fmoc-protected amino acids without the generation of carcinogenic bis(chloromethyl)ether.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities