Documenti
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
Sinonimo/i:
3-(p-Tolylthio)propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves