Documenti
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
107-111 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves