Documenti
655783
Sigma-Aldrich
6-(4-Methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82-85 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H11NO2/c1-16-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-3-11(9-15)14-13/h2-9H,1H3
JLUDQJVIZSPJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3