Documenti fondamentali
655724
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester
90%
Sinonimo/i:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 9H-Carbazol-2-ylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Stato
solid
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Remainder is carbazole
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)