Documenti
655007
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
31.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % 18O
P. eboll.
-191.5 °C (lit.)
Punto di fusione
-205 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1