Documenti fondamentali
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>230 °C
Stringa SMILE
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)