Documenti fondamentali
654698
Sigma-Aldrich
2-(4, 5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenol
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyphenyl)-2-imidazoline, o-2-Imidazolin-2-yl-phenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
205-209 °C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C2=NCCN2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-10-5-6-11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)
CSFVISOIQMHABM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Polymer-anchored oxovanadium(IV) complex
  • α1-Adrenoceptor agonists
Reactant for:
  • Oxidative aromatization reactions of imidazolines
  • Intramolecular nitrogen-phosphorous interactions of phosphate esters
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)