Merck
A5222
D-Amino Acid Oxidase from porcine kidney
powder, ≥1.5 units/mg solid
Sinonimo/i:
D-AAO, D-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-563-5
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥1.5 units/mg solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥1.5 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
D-amino acid oxidase (DAO) is a potential target molecule for the treatment of chronic pain and schizophrenia . D-amino acid oxidase is used to oxidize D-amino acids to their corresponding imino acids.
Other Notes
One unit will oxidatively deaminate 1.0 μmole of D-alanine to pyruvate per minute at pH 8.3 at 25 °C, in the presence of a catalase.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)