Documenti fondamentali
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
About This Item
Formula condensata:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Densità
1.533 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)