Documenti fondamentali
654396
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-101 °C
Stringa SMILE
Cc1nn(C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-8-10(9(2)15(7)14-8)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h1-7H3
IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)