Documenti
654035
Sigma-Aldrich
Poly(dichlorophosphazene)
a polyphosphazene precursor
Sinonimo/i:
PDCP
About This Item
Formula condensata:
(Cl2NP)x
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
Densità
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Poly [(organo) phosphazene] polymers have an inorganic backbone made up of alternating nitrogen and phosphorous atoms. The inorganic atoms are connected by alternating single and double bonds.
Applicazioni
Poly(dichlorophosphazene) (PDCP) may be used in the synthesis of higher biologically active organophosphazene polymers.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Ambient temperature synthesis of poly (dichlorophosphazene) with molecular weight control.
Honeyman C H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(26), 7035-7036 (1995)
Poly (dichlorophosphazene) as a precursor for biologically active polyphosphazenes: synthesis, characterization, and stabilization.
Andrianov A K, et al.
Marcromolecules, 37(2), 414-420 (2004)
Applicative aspects of poly(organophosphazenes) (2004)